Få mere at vide
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat
Artikelnummer. 15480537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480537 5 g 5g
15490537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66265.06
Request Bulk or Custom Format
For proteinopløselighed | CAS: 14933-08-5 | C17H37NO3S | 335,547 g/mol
Til proteinopløseliggørelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14933-08-5
Molekylær formel C17H37NO3S
Molekylvægt (g/mol) 335.547
MDL nummer MFCD00036909
InChI nøgle IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauryl sultaine, lauryl sulfobetaine, n-dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, 3-dodecyldimethylammonio propane-1-sulfonate, zwittergent 3-12, 3-dodecyldimethylammonio propanesulfonate, sulfobetaine 12, unii-r6p3kw3e8u, 3-lauryldimethylammonio propanesulfonate, dodecyldimethyl 3-sulphonatopropyl ammonium
PubChem CID 84703
ChEBI CHEBI:75303
IUPAC navn 3-[dodecyl(dimethyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Farve Hvid
Flammepunkt 110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 4145308
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble at 1M in water.
Formel vægt 335.55
Fysisk form Pulver