Få mere at vide
N-Dodecyl-β -D-Maltoside, ca. 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17841371 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17841371 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17841371 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215101380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.00 DKK
    336.95 DKK / 100mg
    Spare 17.05 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Dodecyl-β-D-Maltoside
Farve Hvid
CAS 69227-93-6
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 mg
Analyseprocentområde Ca. 97%
Molekylær formel C24H46O11
MDL nummer MFCD00043012
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
InChI nøgle NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 510.621
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
Formel vægt 510.6