Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecyl-β-D-maltoside |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 217,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 17, V,8, 12 |
| Vis mere |