Få mere at vide
n-Dodecyl-beta-D-maltosid, 99%, høj renhed
Artikelnummer. 10207353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10207353 5 g Glasflaske 5g
10376221 1 g Glasflaske 1g
10415555 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5806.06 DKK
    5223.65 DKK / 5g
    Spare 582.41 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69227-93-6
Molekylær formel C24H46O11
Molekylvægt (g/mol) 510.6
MDL nummer MFCD00043012
InChI nøgle NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl-β-D-maltoside
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 217,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 17, V,8, 12
Specifik rotationstilstand +47.50 (20.00°C c=1,water)
Specifik rotation + 47.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formel vægt 510.6
Procent renhed 99%
Grad Høj renhed
Fysisk form Pulver