Få mere at vide
n-Dodecyl-β -D-maltosid,∽ 97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426812 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426812 1 g 1g
17851371 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426812 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215101391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2265.00 DKK
    2154.88 DKK / 1g
    Spare 110.12 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69227-93-6
Molekylær formel C24H46O11
Molekylvægt (g/mol) 510.621
InChI nøgle NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl-β-D-maltoside
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Formel vægt 510.6