Få mere at vide
n-Dodecyl-beta-D-maltopyranosid
Artikelnummer. 15468399
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468399 500 mg 500mg
15448399 1 g 1g
15458399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66869.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Et ikke-ionisk detergent, der er nyttigt i membranopløselighedsstudier | CAS: 69227-93-6 | C24H46O11 | 510,621 g/mol
N-dodecyl-β -D-maltosid bruges som ikke-ionisk detergent til stabilisering og aktivering af enzymer og til membranforskning. Det er også blevet brugt til isolering af mitochondrial cytochrom c oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N-dodecyl-β -D-maltosid bruges som ikke-ionisk detergent til stabilisering og aktivering af enzymer og til membranforskning. Det er også blevet brugt til isolering af mitochondrial cytochrom c oxidation.
Opløselighed Opløseligt
i vand ved 10 % w
/v Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69227-93-6
Molekylær formel C24H46O11
Molekylvægt (g/mol) 510.621
MDL nummer MFCD00043012
InChI nøgle NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranoside
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-dodecoxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl-beta-D-maltopyranoside
Smeltepunkt 224 °C til 226 °C
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Beilstein 55318
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand ved 10% w/v
Formel vægt 510.62
Fysisk form Pulver