Få mere at vide
n-Dodecyl beta-D-glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457429 1 g 1g
15467429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66173.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59122-55-3
Molekylær formel C18H36O6
Molekylvægt (g/mol) 348.48
MDL nummer MFCD00063298
InChI nøgle PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Synonym dodecyl glucoside, dodecyl beta-d-glucopyranoside, dodecyl b-d-glucopyranoside, dodecyl-beta-d-glucopyranoside, dodecyl, a-d-glucopyranoside, n-dodecyl-beta-d-glucopyranoside, n-dodecyl glucoside, n-dodecyl-i 2-d-glucopyranoside, dodecyl-, n-dodecyl ?-d-glucopyranoside
PubChem CID 93321
IUPAC navn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-dodecoxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl beta-D-glucopyranoside
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 86236
Opløselighedsinformation Soluble in methanol at 50mg/ml
Formel vægt 348.47
Fysisk form Pulver