missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Ikke-ionisk detergent brugt i membranproteinundersøgelser.
Ikke-ionisk detergent brugt i membranproteinundersøgelser. Rapporteret at øge den termiske stabilitet af lipidfrit rhodopsin i opløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecyl-B-D-maltoside |
| CAS | 69227-93-6 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | C24H46O11 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Melford n-Dodecyl-BD-maltosid >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction