Få mere at vide
Melford n-Dodecyl-BD-maltosid
Artikelnummer. 30018225
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018225 50 g
30018222 10 g
30018224 5 g
30018223 25 g
30018221 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018225 Leverandør Melford Leverandørnr. D1200050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Ikke-ionisk detergent brugt i membranproteinundersøgelser.
Ikke-ionisk detergent brugt i membranproteinundersøgelser. Rapporteret at øge den termiske stabilitet af lipidfrit rhodopsin i opløsning.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl-B-D-maltoside
CAS 69227-93-6
Mængde 50 g
Molekylær formel C24H46O11