missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Melford n-Dodecyl-BD-maltosid
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
Beskrivelse
Ikke-ionisk detergent brugt i membranproteinundersøgelser.
Ikke-ionisk detergent brugt i membranproteinundersøgelser. Rapporteret at øge den termiske stabilitet af lipidfrit rhodopsin i opløsning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecyl-B-D-maltoside |
| CAS | 69227-93-6 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C24H46O11 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion