missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Dodecyl Alcohol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Dodecanol-O-D |
| CAS | 14848-65-8 |
| Molekylær formel | C12 D H25 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Dodecanol-d (9 CI), Dodecyl alcohol-d (8 CI), n-Dodecyl alcohol-OD, 1-Dodecanol-O-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i13D |
| SMIL | [2 H]OCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | 1-deuteriooxydodecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.34 |
| Formel vægt | 187.205 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?