Få mere at vide
n-Dodecyl acrylate, tech. 90%, stab. with 60-100ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. p-7040763
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 15485896
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60625.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2156-97-0
Molekylær formel C15H28O2
Molekylvægt (g/mol) 240.39
MDL nummer MFCD00042871
InChI nøgle PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
IUPAC navn dodecylprop-2-enoat
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl acrylate
Navn note stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 0.884
Kogepunkt 120°C (0.75 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Lineær formel CH2=CHCOOC12H25
Brydningsindeks 1.445
Mængde 100 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 1779069
Formel vægt 240.38
Procent renhed 90%
Grad Teknisk