Få mere at vide
n-Dodecyl akrylat, tekniker. 90%, stab. med 60-100 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 15495896
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15495896 500 mL 500ml
15485896 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15495896 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60625.AP
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2156-97-0
Molekylær formel C15H28O2
Molekylvægt (g/mol) 240.39
MDL nummer MFCD00042871
InChI nøgle PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
IUPAC navn dodecylprop-2-enoat
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl acrylate
Navn note stabiliseret med 60 til 100 ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 0.884
Kogepunkt 120 °C (0,75 mmHg)
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Lineær formel CH2=CHCOOC12H25
Brydningsindeks 1.445
Mængde 500 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 1779069
Formel vægt 240.38
Procent renhed 90%
Grad Teknisk