Få mere at vide
n-Dodecyl akrylat, tekniker. 90%, stab. med 60-100 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 15485896
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485896 100 mL 100ml
15495896 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60625.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.17 DKK
    420.65 DKK / 100ml
    Spare 46.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2156-97-0 | C15H28O2 | 240,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2156-97-0
Molekylær formel C15H28O2
Molekylvægt (g/mol) 240.39
MDL nummer MFCD00042871
InChI nøgle PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl acrylate, lauryl acrylate, n-lauryl acrylate, n-dodecyl acrylate, 2-propenoic acid, dodecyl ester, acrylic acid, dodecyl ester, acrylic acid lauryl ester, acrylic acid dodecyl ester, unii-90ik36wgvr, 90ik36wgvr
PubChem CID 75084
IUPAC navn dodecylprop-2-enoat
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecyl acrylate
Navn note stabilized with 60 to 100ppm 4-methoxyphenol
Tæthed 0.884
Kogepunkt 120°C (0.75 mmHg)
Flammepunkt 110°C (230°F)
Lineær formel CH2=CHCOOC12H25
Brydningsindeks 1.445
Mængde 100 mL
FN nummer UN3082
Beilstein 1779069
Formel vægt 240.38
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.