Få mere at vide
N-Dodecyl-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Dodecyl-acetamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H29NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16/h3-13H2,1-2H3,(H,15,16) |