missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Dodecyl-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Dodecyl-acetamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H29NO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16/h3-13H2,1-2H3,(H,15,16) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?