Learn More
n-Dodecane, Sigma-Aldrich™
Description
n-Dodecane is used as a solvent in organic chemistry. It is used as a distillation chaser and scintillator component. Currently, n-dodecane is being considered an alternative to kerosene-based fuels.
Spécification
Spécification
| Melting Point | -9.6°C |
| Density | 0.75 g/cm3 at 20°C |
| Boiling Point | 216.3°C/1013 hPa |
| Molecular Formula | CH3(CH2)10CH3 |
| MDL Number | MFCD00008969 |
| Quantity | 250 mL |
| Synonym | n-Dodecane, n-Dodecane |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.33 |
| Grade | Research |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?