Få mere at vide
N-Dodecane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10142090 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10142090 100 mL 100ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10142090 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/5290/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Chemical Identifiers
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer 8969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecane
SMIL CCCCCCCCCCCC
Specifications
Smeltepunkt -12°C
Farve Colorless
Kogepunkt 215°C
Emballage Amber glass bottle
Mængde 100 mL
Dampdensitet &5.9
Formel vægt 170.34g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.