Få mere at vide
n-Dodekan, 99%
Artikelnummer. 11462597
Skift visning
Mængde:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
25g
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462597 500 mL 500ml
11452597 100 mL 100ml
11472597 2500 mL 2500ml
11377448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11462597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14834.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1029.87 DKK
    926.65 DKK / 500ml
    Spare 103.22 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170,34 g/mol
n-dodecan anvendes som opløsningsmiddel og destillationsjager. Den finder anvendelse som et fortyndingsmiddel for tributylphosphat (TBP) i oparbejdningsanlæg og som et muligt surrogat for petroleumsbaserede brændstoffer i jetfly. Det er en aktiv komponent i scintillator samt bruges i smøremidler og fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Dodecane bruges som opløsningsmiddel og destillationsjager. Den finder anvendelse som et fortyndingsmiddel for tributylphosphat (TBP) i oparbejdningsanlæg og som et muligt surrogat for petroleumsbaserede brændstoffer i jetfly. Det er en aktiv komponent i scintillator samt bruges i smøremidler og fedtstoffer.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, ethylether, acetone, chloroform og carbontetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecane
Smeltepunkt -10 °C
Tæthed 0.749
Kogepunkt 215 °C til 217 °C
Flammepunkt 71 °C (159 °F)
Analyseprocentområde ≥99%
Brydningsindeks 1.422
Mængde 500 mL
Beilstein 1697175
Opløselighedsinformation Blandet med ethylalkohol, ethylether, acetone, kloroform og carbontetrachlorid. Ublandelig med vand.
Formel vægt 170.34
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane