Få mere at vide
n-dodekan,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377448
Mængde:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
25g
500ml
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11377448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031324.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
n-dodecan anvendes som opløsningsmiddel og destillationsjager. Den finder anvendelse som et fortyndingsmiddel for tributylphosphat (TBP) i oparbejdningsanlæg og som et muligt surrogat for petroleumsbaserede brændstoffer i jetfly. Det er en aktiv komponent i scintillator samt bruges i smøremidler og fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Dodecane bruges som opløsningsmiddel og destillationsjager. Den finder anvendelse som et fortyndingsmiddel for tributylphosphat (TBP) i oparbejdningsanlæg og som et muligt surrogat for petroleumsbaserede brændstoffer i jetfly. Det er en aktiv komponent i scintillator samt bruges i smøremidler og fedtstoffer.
Opløselighed
Blandbar med ethylalkohol, ethylether, acetone, chloroform og carbontetrachlorid. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecane
Smeltepunkt -10°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.749 g/mL
Kogepunkt 215°C to 217°C
Flammepunkt 71°C (159°F)
Lugt Petrol-like
Lineær formel CH3(CH2)10CH3
Brydningsindeks 1.422
Mængde 25 g
Beilstein 1697175
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formel vægt 170.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Dodecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dodecane