Få mere at vide
n-Dodecane, 99%
Artikelnummer. 11397448
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397448 500 g 500g
11387448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11397448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031324.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
n-dodecan anvendes som opløsningsmiddel og destillationsjager. Den finder anvendelse som et fortyndingsmiddel for tributylphosphat (TBP) i oparbejdningsanlæg og som et muligt surrogat for petroleumsbaserede brændstoffer i jetfly. Det er en aktiv komponent i scintillator samt bruges i smøremidler og fedtstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt -10°C
Kogepunkt 215°C to 217°C
Mængde 500 g
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Dodecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane