Få mere at vide
n-Dodecane, 99%, pure
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
250ml
25ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecane |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -12.0°C |
| Tæthed | 0.7530g/mL |
| Kogepunkt | 215.0°C to 217.0°C |
| Flammepunkt | 71°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Metal tromme |
| Molekylær formel | C12H26 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- n-Dodecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.