Få mere at vide
n-Dodekan, 99%, ren
Artikelnummer. 10274620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
250ml
25ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274620 100 mL Glasflaske 100ml
10068531 25 mL Glasflaske 25ml
10221463 250 mL Glasflaske 250ml
10645152 500 mL Glasflaske 500ml
10247433 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15264604 10 L Metal tromme -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10274620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383.00 DKK
    351.50 DKK / 100ml
    Spare 31.50 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-40-3
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Dodecane
Navn note 99%
Smeltepunkt -12,0 °C
Tæthed 0.7530g/mL
Kogepunkt 215,0 °C til 217,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H26
Lineær formel CH3(CH2)10CH3
Brydningsindeks 1,4210 til 1,4230
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 171
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og ether
Formel vægt 170.34
Damptryk 1 mbar ved 48 °C
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.