Få mere at vide
n-Dodekan, 99%, ren
Artikelnummer. 10247433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
250ml
25ml
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10247433 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10068531 25 mL Glasflaske 25ml
10274620 100 mL Glasflaske 100ml
10221463 250 mL Glasflaske 250ml
10645152 500 mL Glasflaske 500ml
15264604 10 L Metal tromme -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10247433 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117590025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00 DKK
    3619.46 DKK / 2.5 L
    Spare 110.54 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-40-3
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecane
Navn note 99%
Smeltepunkt -12,0 °C
Tæthed 0.7530g/mL
Kogepunkt 215,0 °C til 217,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H26
Lineær formel CH3(CH2)10CH3
Brydningsindeks 1,4210 til 1,4230
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 171
Specifik vægtfylde 0.753
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og ether
Viskositet <7 mm2/s (40 °C)
Formel vægt 170.34
Damptryk 1 mbar ved 48 °C
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.