Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Dodecane |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -12,0 °C |
| Tæthed | 0.7530g/mL |
| Kogepunkt | 215,0 °C til 217,0 °C |
| Flammepunkt | 71 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C12H26 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Dodecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.