Få mere at vide
n-Dodekan, 99%, vandfri blod, AcroSeal™
Artikelnummer. 11924411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11924411 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
11914411 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11924411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434591000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    745.65 DKK / 100ml
    Spare 164.35 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 112-40-3 | C12H26 | 170,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Dodecane
Smeltepunkt -12,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7530g/mL
Kogepunkt 215,0 °C til 217,0 °C
Flammepunkt 71 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)10CH3
Brydningsindeks 1,4210 til 1,4230
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.753
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, acetone og ether
Viskositet <7 mm2/s (40 °C)
Formel vægt 170.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Dodecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecane