Få mere at vide
N-dodekan, >99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491042 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11491042 100 mL
11401052 500 mL
11411052 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491042 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219515880
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-dodecane
Farve Farveløs
Tæthed 0,753 ved 25 °C
Analyseprocentområde >99%
Mængde 100 mL
Formel vægt 170.34
Procent renhed 0.995
Fysisk form Væske