Få mere at vide
N-dodecane, >99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411052 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11411052 1 L
11491042 100 mL
11401052 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411052 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219515891
Kemiske identifikatorer
CAS 112-40-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.34
MDL nummer MFCD00008969
InChI nøgle SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID 8182
ChEBI CHEBI:28817
IUPAC navn dodecan
SMIL CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-dodecane
Farve Farveløs
Tæthed 0.753 at 25°C
Analyseprocentområde >99%
Mængde 1 L
Formel vægt 170.34
Procent renhed 0.995
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Dodecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Dodecane