Få mere at vide
n-Docosan, 99%
Beskrivelse
Det er ansat som et parfumemiddel i kosmetikindustrien. Det bruges også i udstyr til organisk syntese, kalibrering og temperaturføling. Docosane bruges til at undersøge kommercielt tilgængelige voksarter i form af tynde skiveprøver som mulige diffraktionsintensitetsstandarder for makromolekylær krystallografi synkrotronstrålelinjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er ansat som et parfumemiddel i kosmetikindustrien. Det bruges også i udstyr til organisk syntese, kalibrering og temperaturføling. Docosane bruges til at undersøge kommercielt tilgængelige voksarter i form af tynde skiveprøver som mulige diffraktionsintensitetsstandarder for makromolekylær krystallografi synkrotronstrålelinjer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Docosane |
| Smeltepunkt | 43 °C til 46 °C |
| Tæthed | 0.777 |
| Kogepunkt | 368 °C til 369 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4455 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1702206 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 310.61 |
| Vis mere |