Artikelnummer. 10591364
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10591364
500 g
Glasflaske
500g
10436810
25 g
Glasflaske
25g
10446810
100 g
Glasflaske
100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10591364
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
158785000
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-97-0 | C22H46 | 310,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
629-97-0
Molekylær formel
C22H46
Molekylvægt (g/mol)
310.61
MDL nummer
MFCD00009348
InChI nøgle
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-docosane, dokosan, unii-ow99q363ko, heneicosane, methyl, ch3-ch2 20-ch3, docosane, analytical standard, twt, normal-docosane, docosane, n, docosane
PubChem CID
12405
ChEBI
CHEBI:46050
IUPAC navn
docosane
SMIL
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
n-Docosane
CAS min %
98.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
43,0 °C til 46,0 °C
Farve
Hvid
Tæthed
0.7700g/mL
Kogepunkt
369,0 °C
Flammepunkt
>112 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
98,5% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )2 0 CH3
Mængde
500 g
Beilstein
01, 174
Specifik vægtfylde
0.77
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i benzen og toluen
Formel vægt
310.6
Procent renhed
99%
Fysisk form
Krystallinsk fast stof
Vis mere
Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?