Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Docosane |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 43,0 °C til 46,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 0.7700g/mL |
| Kogepunkt | 369,0 °C |
| Flammepunkt | >112 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |