Få mere at vide
n-Docosanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Docosanal |
| CAS | 57402-36-5 |
| Molekylær formel | C22H44O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Docosanal, Behenyl Aldehyde, Docosyl Aldehyde, 1-Docosanal |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h22H,2-21H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | Dokosanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.58 |
| Formel vægt | 324.3392 |