Få mere at vide
N-(Dithiocarboxy)sarcosine Diammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Dithiocarboxy)sarcosine, Diammonium Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2S2.2H3N/c1-5(4(8)9)2-3(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);2*1H3 |
| Formel vægt | 199.0449 |