Få mere at vide
n-Dipropylamin, TRC
Artikelnummer. 30373160
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30373160 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30373160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492150100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dipropylamine
CAS 142-84-7
Molekylær formel C6 H15 N
Mængde 100 mg
Synonym 1-Propanamine, N-propyl- (9CI, ACI), Dipropylamine (8CI), N-Propyl-1-propanamine (ACI), Di-n-propylamine, Dipropanamine, N,N-Di(n-propyl)amine, N,N-Dipropylamine, n-Dipropylamine
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCCNCCC
IUPAC navn N-propylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 101.19
Formel vægt 101.1204