Få mere at vide
N-(Diphenylmethylen)glycin t-Butylester, TRC
Artikelnummer. 30388561
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30388561 5 g
1 options
Artikelnummer. 30388561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4918005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Diphenylmethylene)glycine, t-Butyl Ester
CAS 81477-94-3
Molekylær formel C19 H21 N O2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn tert-butyl 2-(benzhydrylidenamino)acetat
Molekylvægt (g/mol) 295.38
Formel vægt 295.1572