Få mere at vide
N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester, 98%
Artikelnummer. 11477256
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477256 25 g 25g
11467256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25580.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69555-14-2 | C17H17NO2 | 267.328 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69555-14-2
Molekylær formel C17H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 267.328
MDL nummer MFCD00010590
InChI nøgle QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-diphenylmethylene glycinate, n-diphenylmethylene glycine ethyl ester, ethyl 2-diphenylmethylene amino acetate, ethyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethylene-glycine ethyl ester, ethyl 2-benzhydrylideneamino acetate, ethyl 2-diphenylmethylidene amino acetate, diphenylmethylene glycine ethylester, ethyl diphenylmethylenamino acetate, diphenylmethylene glycine ethyl ester
PubChem CID 319508
IUPAC navn ethyl-2-(benzhydrylidenamino)acetat
SMIL CCOC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester
Smeltepunkt 51°C to 55°C
Mængde 25 g
Flammepunkt >110°C (230°F)
Formel vægt 267.33
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 98%