Få mere at vide
SHOWA™ N-DEX™ Plus 8005PF nitrilhandsker
Produktkod. 17827341
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Størrelse
17827341 Lille
17837341 Medium
17847341 Større
17857341 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17827341 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 8005PF07S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 DKK
    167.84 DKK / Pakke med 50
    Spare 36.16 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Nitrilhandsker er 8 mil tykke og tre gange mere modstandsdygtige over for punkteringer end latex og vinyl.
Disse pudderfrie, 100 % nitrilhandsker er ideelle til en række anvendelser, herunder blodudtagning, tandhygiejne, madlavning, akutmedicinske tjenester, laboratoriearbejde og farmaceutisk håndtering. Patenteret lavmodul, blød nitril-formulering tilbyder fremragende taktil følsomhed, komfort og fingerfærdighed samt en køligere, tørrere følelse.
  • Modstå en bred vifte af kemikalier i applikationer, hvor beskyttelse mod intermitterende kemisk kontakt eller stænk er påkrævet
  • Ambidekstrøs
  • Reducerer håndtræthed
  • Engangsbrug
  • Længde: 9,5 cm. (24 cm)
  • Farve: Blå
  • Fremstillet i USA
Beställningsinfo
N-DEX Originale (Style 7005PF) handsker pakket 100 pr. dispenserpakke, 20 dispenserpakker (2000 handsker) pr. etui. N-DEX Plus handsker (Style 8005) handsker pakket 50 pr. dispenserpakke, 20 dispenserpakker (1000 handsker) pr. etui.
Specifikationer
Certificeringer/compliance 21 CFR 170-199, FDA, NFPA , OSHA
Applikationer Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Lille
Tykkelse (engelsk) 8 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.20 mm
Model- 8005PFS
Trækstyrke 9 MPa
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.