Få mere at vide
SHOWA™ N-DEX™ 9500PF fluorescerende grønne nitrilhandsker
Artikelnummer. 12990615
Skift visning
Størrelse:
X-Large
Artikelnummer. Størrelse
12990615 X-Large
1 options
Artikelnummer. 12990615 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. BST95004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.14 DKK
    89.17 DKK / Pakke med 50
    Spare 54.97 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Fluorescerende grønne, pulverfri nitril engangshandsker er 11 tommer lange og giver høj modstandsdygtighed over for punktering, rivning, slid og kemikaliesprøjt.
  • Fluorescerende grøn farve med høj synlighed
  • Fri for almindelige acceleratorer, der findes i nitrilhandsker
  • Tykkere barrierebeskyttelse, 5 mil
  • Anden hudtilpasning og følelse
  • Rullet manchet
  • Glat finish for taktil følsomhed
  • Pulverfri
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM F 1671, NFPA 1999, 21 CFR 170-199
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Applikationer Industri, Laboratorie
AQL 1.5
Farve Hi-vis Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 5 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.12 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.12 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse X-Large
Tykkelse (engelsk) 5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.12 mm
FDA 510 (k) Ja
Model- 9500PFXL
Serie N-DEX™ 9500PF
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 28 cm