missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Despropyl Ropivacaine, TRC

Artikelnummer. 30137869
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137869 1 g
30136852 500 mg
30005428 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2973851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27262-40-4
Molekylær formel C14 H20 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 232.32
Synonym 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-, (2S)-, 2-Piperidinecarboxamide, N-(2,6-dimethylphenyl)-, (S)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, (+)- (8CI), (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, L-Pipecolic acid 2,6-xylidide, N-Despropyl Ropivacaine
IUPAC navn (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)[C@@H]2CCCCN2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Despropyl Ropivacaine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
Formel vægt 232.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.