Få mere at vide
N-Despropyl Ropinirole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Despropyl Ropinirole |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-2-7-14-8-6-10-4-3-5-12-11(10)9-13(16)15-12/h3-5,14H,2,6-9H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 218.1419 |