missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Despropyl (R)-Ropivacaine, TRC

Artikelnummer. 30354762
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354762 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29739025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Despropyl (R)-Ropivacaine
CAS 27262-43-7
Molekylær formel C14 H20 N2 O
Mængde 25 mg
Synonym (2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (R)-2',6'-Pipecoloxylidide, (-)-2',6'-Pipecoloxylidide, (-)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, N-Desbutyl (R)-Bupivacaine, N-Desmethyl (R)-Mepivacaine
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m1/s1
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)[C@H]2CCCCN2
IUPAC navn (2R)-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 232.321
Formel vægt 232.158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.