Få mere at vide
N-Despropylpergolid, TRC
Artikelnummer. 30368569
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368569 2 mg
30361946 10 mg
30353240 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2973102MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72821-91-1
Molekylær formel C16 H20 N2 S
Molekylvægt (g/mol) 272.41
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-9-(methylsulfanylmethyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahydroindolo[4,3-fg]quinolin
SMIL CSC[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc([C@H]2C1)c34
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Despropyl Pergolide
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2S/c1-19-9-10-5-13-12-3-2-4-14-16(12)11(8-18-14)6-15(13)17-7-10/h2-4,8,10,13,15,17-18H,5-7,9H2,1H3/t10-,13-,15-/m1/s1
Formel vægt 272.1347