missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Despropyl Gamithromycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Despropyl Gamithromycin |
| CAS | 145388-07-4 |
| Molekylær formel | C37H70N2O12 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2R,3S,4R,5S,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-Dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-7-azacyclopentadecan-15-one |
| InChI formel | InChI=1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)19(2)18-38-20(3)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(39(11)12)15-21(4)47-34)22(5)29(23(6)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19?,20?,21?,22?,23?,24?,25-,26?,27-,28+,29-,30+,31-,32+,34-,35?,36?,37?/m0/s1 |
| SMIL | O[C@]([C@H](O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O1)[C@@H](C)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@](OC)(C)C2)[C@H]3C)(C)C[C@@H](C)NC[C@H](C)[C@@H](O)[C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC3=O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R,5S,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-13-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-1-oxa-7-azacyclopentadecan-15-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 734.96 |
| Formel vægt | 734.49 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?