missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-despropargyl-N-cis-(3-chloroallyl)-Rasagiline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride |
| CAS | 1175018-80-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H14 Cl N . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | cis-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride, N-despropargyl-N-cis-(3-chloroallyl)-Rasagiline, 1H-Inden-1-amine, N-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)- (ACI), 1H-Inden-1-amine, N-[(2Z)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), (1R)- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClN.ClH/c13-8-3-9-14-12-7-6-10-4-1-2-5-11(10)12;/h1-5,8,12,14H,6-7,9H2;1H/b8-3-;/t12-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.Cl\C=C/CN[C@@H]1CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | (1R)-N-[(Z)-3-chloroallyl]indan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?