Få mere at vide
N-despropargyl N-(2-chlorolallyl) rasagilin, TRC
Artikelnummer. 30136789
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136789 50 mg
30132532 100 mg
17920745 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29763550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1175018-73-1
Molekylær formel C12 H14 Cl N
Molekylvægt (g/mol) 207.7
Synonym N-Despropargyl N-(2-Chloroallyl) Rasagiline, (1R)-N-(2-Chloro-2-propen-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
IUPAC navn (1R)-N-(2-chlorolallyl)indan-1-amin
SMIL ClC(=C)CN[C@@H]1CCc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Despropargyl N-(2-Chloroallyl) Rasagiline
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14ClN/c1-9(13)8-14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)12/h2-5,12,14H,1,6-8H2/t12-/m1/s1
Formel vægt 207.0815
Procent renhed >95%