Få mere at vide
N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463400
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463400 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463400 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0393.0401
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
CAS 93413-90-2
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP), Venlafaxine Imp. D (EP), Venlafaxine USP Related Compound A, Venlafaxine USP RC A, 1-[(1RS)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethylvenlafaxine Hydrochloride, Venlafaxine Related Compound A as Hydrochloride, Venlafaxine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Venlafaxine Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Mængde 1 ml
Formel vægt 299.1652 g/mol