Få mere at vide
N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18060010
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060010 100 mg
18043700 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060010 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0007.07
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Desmethyltramadol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1R,2R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
SMIL Cl.CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
IUPAC navn (1R,2R)-1-(3-methoxyphenyl)-2-(methylaminomethyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 285.1496 g/mol