Få mere at vide
N-Desmethyltramadol Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30457907
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457907 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457907 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0007.0701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
N-Desmethyltramadol Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
CAS 1018989-94-0
Analyt- eller komponentnavne N-Desmethyl-cis-tramadol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H23 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Desmethyltramadol Hydrochloride, Cyclohexanol, 1-(3-methoxyphenyl)-2-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (1 R,2 R)-rel-, N-Demethyltramadol hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-13-6-3-4-9-15(13,17)12-7-5-8-14(10-12)18-2;/h5,7-8,10,13,16-17 H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1 H/t13-,15+;/m1./s1
SMIL Cl.CNC[C@H]1 CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2
IUPAC navn (1 R,2 R)-1-(3-methoxyphenyl)-2-(methylaminomethyl)cyclohexan-1-ol; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 285,1496 g/mol