Få mere at vide
N-Desmethylthiamethoxam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiamethoxam-desmethyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11) |
| Formel vægt | 277.0036 |
| Procent renhed | >95% |