Få mere at vide
N-Desmethylolanzapine, Mikromol™
Beskrivelse
N-Desmethylolanzapine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylolanzapine |
| CAS | 161696-76-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desmethylolanzapine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H18 N4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Desmethylolanzapine, Desmethylolanzapine, 2-Methyl-4-(1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 4'-Desmethylolanzapine, LY 170055, N-Demethylolanzapine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CCNCC4 |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-piperazin-1-yl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine |
| Vis mere |